Merck
W800036
Sigma-Aldrich
5-Hexen-2-one
≥98%
Sinónimos:
Allylacetone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH2CH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
98.14
Beilstein:
1699137
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
07.162
NACRES:
NA.21
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Análisis
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
densidad
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
ethereal; floral
cadena SMILES
CC(=O)CCC=C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1,4-5H2,2H3
Clave InChI
RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C - closed cup