Merck
W530362
Sigma-Aldrich
Cypress oil
natural, FG
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
origen biológico
Cupressus sempervirens
grado
FG
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Formulario
liquid
composición
Limonene, 3.2%
Linalool, 0.1%
índice de refracción
n20/D 1.471
densidad
0.869 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
woody
Aplicación
Typically used in citrus colognes, fougeres, chypres and aldehydic-type fragrance applications
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)