W530155
Coconut oil from Cocos nucifera
virgin, Certified organic (NOP)
Sinónimos:
Coconut oil from Cocos nucifera, Coconut fat, Copra oil
About This Item
Productos recomendados
grado
Certified organic (NOP)
Halal
origen
Philippines origin
mp
23-27 °C
densidad
0.903 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
tree nuts
Organoléptico
coconut
Clase de riesgo para el agua (WGK)
awg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable