Merck
W523607
Sigma-Aldrich
Petitgrain oil, Paraguay
Sinónimos:
Bitter orange oil
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
origen biológico
Citrus aurantium
grado
Kosher
actividad óptica
[α]20/D −3.0°, neat
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
densidad
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
woody
Nota de preparación
Extraction method: steam distillation
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
152.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
66.67 °C