W519200
Isophytol
>95%
Sinónimos:
3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecen-3-ol
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
Kosher
Análisis
>95%
índice de refracción
n20/D 1.457 (lit.)
bp
309 °C (lit.)
densidad
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
chocolate
cadena SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3
Clave InChI
KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
343.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
173 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)