W516104
2-tert-Butyl-5-methylphenol
≥98%
Sinónimos:
6-tert-Butyl-m-cresol
About This Item
Análisis
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.519 (lit.)
bp
117-118 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(c(O)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-5-6-9(10(12)7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
Clave InChI
XOUQAVYLRNOXDO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
106 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)