W512508
3,7-Dimethyl-2,6-octadienenitrile
mixture of isomers, ≥97%
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Análisis
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.475 (lit.)
bp
110 °C/1.3 mmHg (lit.)
densidad
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
cadena SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C#N
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6H2,1-3H3/b10-7+
Clave InChI
HLCSDJLATUNSSI-JXMROGBWSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Muta. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)