Merck
W510866
Sigma-Aldrich
2-Propyl-4-methyl-1,3-dioxolane, mixture of isomers
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
130.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
6.095
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.412 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
densidad
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
cadena SMILES
CCCC1OCC(C)O1
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-7-8-5-6(2)9-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
WRTYJFJOOTWPJP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)