W509000
2-Methoxynaphthalene
≥99%
Sinónimos:
Methyl 2-naphthyl ether
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
Kosher
Ensayo
≥99%
bp
274 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
densidad
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
cadena SMILES
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
Clave InChI
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Otras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?