W507903
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
≥97%
Sinónimos:
Sorbic alcohol
About This Item
origen biológico
synthetic
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.5 (lit.)
bp
80 °C/12 mmHg (lit.)
mp
28-33 °C (lit.)
densidad
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])CO
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5,7H,6H2,1H3/b3-2+,5-4+
Clave InChI
MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)