W506109
Ethyl chrysanthemate
mixture of cis and trans, ≥95%
Sinónimos:
2,2-Dimethyl-3-(1-isobutenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid ethyl ester, Chrysanthemum monocarboxylic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
112 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
herbaceous; ethereal; sweet; wine-like
cadena SMILES
CCOC(=O)C1C(\C=C(\C)C)C1(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-14-11(13)10-9(7-8(2)3)12(10,4)5/h7,9-10H,6H2,1-5H3
Clave InChI
VIMXTGUGWLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?