W501107
Methyl tiglate
≥99%
About This Item
grado
Kosher
Análisis
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
bp
137-138 °C/758 mmHg (lit.)
densidad
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)\C(C)=C\C
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup