W501018
Isoamyl tiglate
≥97%
About This Item
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Análisis
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.441 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
densidad
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; herbaceous; wine-like
cadena SMILES
C\C=C(/C)C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C10H18O2/c1-5-9(4)10(11)12-7-6-8(2)3/h5,8H,6-7H2,1-4H3/b9-5+
Clave InChI
ZARFDQHJMNVNLE-WEVVVXLNSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Frontiers in systems neuroscience, 14, 604718-604718 (2020-12-18)
Coding of odorous stimuli has been mostly studied using single isolated stimuli. However, a single sniff of air in a natural environment is likely to introduce airborne chemicals emitted by multiple objects into the nose. The olfactory system is therefore