W500704
Isobutyl tiglate
≥98%
About This Item
origen biológico
synthetic
grado
Kosher
Análisis
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.438 (lit.)
bp
182-184 °C (lit.)
densidad
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
herbaceous
cadena SMILES
C\C=C(/C)C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C9H16O2/c1-5-8(4)9(10)11-6-7(2)3/h5,7H,6H2,1-4H3/b8-5+
Clave InChI
XDEGQMQKHFPBEW-VMPITWQZSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)