Merck
W474505
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2,6-dimethylheptanal
≥95%, stabilized
Sinónimos:
Methoxymelonal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20O2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.26
Número de FEMA:
4745
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
origen biológico
synthetic
grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
Análisis
≥95%
contiene
synthetic α-tocopherol as stabilizer
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
fruity; floral; citrus
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C10H20O2/c1-9(8-11)6-5-7-10(2,3)12-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Clave InChI
QMXBURPYNWBMJR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable