W442600
Methyl isothiocyanate
97%
About This Item
origen biológico
synthetic
presión de vapor
21 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
97%
bp
117-118 °C (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
34-36 °C
densidad
1.069 g/cm3 at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
pungent
cadena SMILES
CN=C=S
InChI
1S/C2H3NS/c1-3-2-4/h1H3
Clave InChI
LGDSHSYDSCRFAB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
30 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)