Merck
W439800
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzoxazole
99%
Sinónimos:
2-Methyl-1,3-benzoxazole, 2-Methyl-4,5-benzoxazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7NO
Número de CAS:
Peso molecular:
133.15
Número de FEMA:
4398
Beilstein:
112297
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
13.154
origen biológico
synthetic
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.550 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp
5-10 °C (lit.)
densidad
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
almond; musty; vanilla
cadena SMILES
Cc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C8H7NO/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
DQSHFKPKFISSNM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Possible applications: Tobacco, rice vanilla, nut nuances for pecan, almond and pistachio, cherry, coffee.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Odor at 1.0%: Musty, nutty pecan, almond and pistachio-like, tobacco, vanilla-like with brown roasted burnt rubber and cooked rice-like nuances.
Taste at 2.0ppm: Musty, nutty, vanilla and rice-like.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)