W431600
2′-Methylacetophenone
≥98%
Sinónimos:
1-(2-Methylphenyl)ethanone, 1-(2-Tolyl)ethanone, 2-Acetyltoluene, o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone
About This Item
origen biológico
synthetic
Análisis
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.5318 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
densidad
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
almond; cherry
cadena SMILES
CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 5ppm: Nutty, cherry, almond, and coumarinic-like.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)