Merck
W424801
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine
97%
Sinónimos:
(R)-(+)-N,N,α-Trimethylbenzylamine
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(CH3)N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
149.23
Número de FEMA:
4248
Beilstein:
3030178
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
11.014
origen biológico
synthetic
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.503 (lit.)
bp
81 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
cadena SMILES
C[C@@H](N(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11(2)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/t9-/m1/s1
Clave InChI
BVURNMLGDQYNAF-SECBINFHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)