W423501
ε-Caprolactam
Sinónimos:
2-Oxohexamethyleneimine, Aza-2-cycloheptanone
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
707 °F
lim. expl.
8 %
bp
136-138 °C/10 mmHg (lit.)
mp
68-71 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
faint
cadena SMILES
O=C1CCCCCN1
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
Clave InChI
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
305.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
152 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?