W419501
Phthalide
98%
Sinónimos:
1-Isobenzofuranone
About This Item
origen biológico
synthetic
Análisis
98%
bp
290 °C (lit.)
mp
71-74 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
coconut
cadena SMILES
O=C1OCc2ccccc12
InChI
1S/C8H6O2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8/h1-4H,5H2
Clave InChI
WNZQDUSMALZDQF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
305.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
152 °C - closed cup