W413201
trans,trans-2,4-Hexadienyl acetate
97%
Sinónimos:
Sorbyl acetate
About This Item
origen biológico
synthetic
grado
Kosher
Análisis
97%
contiene
(may contain up to 0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilzer)
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
solubilidad
H2O: insoluble
alcohol: soluble
densidad
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])COC(C)=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-6H,7H2,1-2H3/b4-3+,6-5+
Clave InChI
PXVKYPFROMBALG-VNKDHWASSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)