Merck
W398000
Sigma-Aldrich
3-Heptyl acetate
natural (US), ≥96%, FG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H18O2
Número de CAS:
Peso molecular:
158.24
Número de FEMA:
3980
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
09.924
grado
FG
Halal
Kosher
natural (US)
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
presión de vapor
0.8625
Análisis
≥96%
índice de refracción
n/D 1.410
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; fruity; pungent; floral; sweet
cadena SMILES
CCC(OC(C)=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-7-9(5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
QICIMADZMWGDTQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
58.88 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)