W393118
cis-3-Hexenyl tiglate
≥97%, stabilized, FG
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Análisis
≥97%
contiene
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.46 (lit.)
bp
105 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; earthy; vegetable; herbaceous
cadena SMILES
CC\C=C/CCOC(=O)\C(C)=C\C
InChI
1S/C11H18O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h5-7H,4,8-9H2,1-3H3/b7-6-,10-5+
Clave InChI
JNWQKXUWZWKUAY-JQEGGOPCSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?