Merck
W370703
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methylpentanoate
≥98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH(CH3)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
130.18
Número de FEMA:
3707
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.549
origen biológico
synthetic
Análisis
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.403 (lit.)
bp
45 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidad
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
cadena SMILES
CCCC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
ZTULNMNIVVMLIU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C - closed cup