Merck
W365009
Sigma-Aldrich
Butyl salicylate
≥99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número de FEMA:
3650
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.763
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5120 (lit.)
bp
268 °C (lit.)
densidad
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
clover
cadena SMILES
CCCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-6-4-5-7-10(9)12/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
Clave InChI
YFDUWSBGVPBWKF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhao Chen et al.
Electrophoresis, 38(22-23), 3036-3047 (2017-07-18)
In the present study, a monolithic capillary column with higher permeability was developed for the in vivo discrimination of four coumarin analogs (bergapten, 2'-acetylangelicin, imperatorin, and osthole) that typically require long separation times in HPLC. Instead of conventional methacrylate ester
Wei-Chan Cui et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 97, 31-39 (2018-04-27)
Plant volatiles are vital cues in the location of hosts for feeding and oviposition for Lepidoptera moths. The noctuid Helicoverpa assulta is a typical polyphagous moth, regarded as a good model for studying the olfactory reception of plant volatiles. In