Merck
W361208
Sigma-Aldrich
1-Octen-3-yl butyrate
≥97%, stabilized, FCC, FG
Sinónimos:
Butanoic acid 1-octen-3-yl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.30
Número de FEMA:
3612
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.282
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Análisis
≥97%
contiene
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.4295 (lit.)
bp
225-229 °C (lit.)
densidad
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
mushroom; fruity; buttery
cadena SMILES
CCCCCC(OC(=O)CCC)C=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-4-7-8-10-11(6-3)14-12(13)9-5-2/h6,11H,3-5,7-10H2,1-2H3
Clave InChI
LZWFXVJBIZIHCH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Natural occurrence: Passion fruit.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Odor at 1.0%
Taste at 5 ppm
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
209.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 58-58 (2005)