W347000
Quinoline
≥97%
Sinónimos:
1-Benzazine, 2,3-Benzopyridine
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
Halal
densidad de vapor
4.5 (vs air)
presión de vapor
0.07 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥97%
temp. de autoignición
896 °F
índice de refracción
n20/D 1.625 (lit.)
bp
113-114 °C/11 mmHg (lit.)
237 °C (lit.)
mp
−17-−13 °C (lit.)
densidad
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
medicinal; musty; tobacco
cadena SMILES
c1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
Clave InChI
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP2D6(1565)
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup