W343609
1-Methyl-3-methoxy-4-isopropylbenzene
98%
Sinónimos:
2-Isopropyl-5-methylanisole, O-Methylthymol, NSC 404221, Thymol methyl ether
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
Kosher
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.5063 (lit.)
bp
214-216 °C (lit.)
densidad
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; musty; earthy; herbaceous
cadena SMILES
COc1cc(C)ccc1C(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8(2)10-6-5-9(3)7-11(10)12-4/h5-8H,1-4H3
Clave InChI
LSQXNMXDFRRDSJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup