Merck
W341901
Sigma-Aldrich
1,2-Propanediol dibenzoate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CO2CH2CH(CH3)O2CC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
284.31
Número de FEMA:
3419
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
9.803
índice de refracción
n20/D 1.545 (lit.)
bp
232 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
densidad
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
cadena SMILES
CC(COC(=O)c1ccccc1)OC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C17H16O4/c1-13(21-17(19)15-10-6-3-7-11-15)12-20-16(18)14-8-4-2-5-9-14/h2-11,13H,12H2,1H3
Clave InChI
UMVMVEZHMZTUHD-UHFFFAOYSA-N
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
138 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)