Merck
W341304
Sigma-Aldrich
2-Methylpentanal
≥97%
Sinónimos:
2-Methylvaleraldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH(CH3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
100.16
Número de FEMA:
3413
Beilstein:
1739423
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
706
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
5.069
origen biológico
synthetic
densidad de vapor
3.45 (vs air)
Análisis
≥97%
temp. de autoignición
390 °F
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
densidad
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
ethereal; earthy; fruity
cadena SMILES
CCCC(C)C=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-6(2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
FTZILAQGHINQQR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
16 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)