Merck
W341207
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(methylthio)butyrate
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
148.22
Número Flavis:
12.06
Ensayo
≥97%
Características y beneficios
Sulfurous, cabbage, fruity, pineapple
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)