Merck
W334502
Sigma-Aldrich
2-Ethylbenzenethiol
≥95%, FG
Sinónimos:
2-Ethylthiophenol
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5C6H4SH
Número de CAS:
Peso molecular:
138.23
Número de FEMA:
3345
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11666
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.054
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Análisis
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.5682 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
densidad
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
sulfurous
cadena SMILES
CCc1ccccc1S
InChI
1S/C8H10S/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6,9H,2H2,1H3
Clave InChI
ABROBCBIIWHVNS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter