W323802
2,2′-(Thiodimethylene)difuran
≥98%
Sinónimos:
Furfuryl sulfide, Difurfuryl monosulfide
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Análisis
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.556 (lit.)
bp
135-143 °C/14 mmHg (lit.)
mp
29-34 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
coffee; meaty; earthy; roasted
cadena SMILES
C(SCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S/c1-3-9(11-5-1)7-13-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
Clave InChI
UYLKDZXJEKFFHJ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup