W316709
δ-Hexalactone
≥98%
Sinónimos:
δ-Caprolactone
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
110-112 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
sweet
cadena SMILES
CC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
RZTOWFMDBDPERY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?