W313300
2-Isobutyl-3-methylpyrazine
≥99%, FG
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.492 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
densidad
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green
cadena SMILES
CC(C)Cc1nccnc1C
InChI
1S/C9H14N2/c1-7(2)6-9-8(3)10-4-5-11-9/h4-5,7H,6H2,1-3H3
Clave InChI
ZHMIODDNZRIENW-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?