W304905
Terpinyl butyrate, mixture of isomers
≥95%
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Análisis
≥95%
actividad óptica
[α]20/D −9.0°, neat
índice de refracción
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
244 °C (lit.)
densidad
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; balsamic
cadena SMILES
CCCC(=O)OC(C)(C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C14H24O2/c1-5-6-13(15)16-14(3,4)12-9-7-11(2)8-10-12/h7,12H,5-6,8-10H2,1-4H3
Clave InChI
LWKWNIYBQLKBMQ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?