Merck
W296228
Sigma-Aldrich
(−)-Isopulegol
FCC, ≥95%
Sinónimos:
(1R,2S,5R)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, (1R,3R,4S)-p-Menth-8-en-3-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Número de FEMA:
2962
Beilstein:
1906573
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2033
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
2.067
cumplimiento norm.
FCC
Ensayo
≥95%
actividad óptica
[α]22/D −7 to 0°, neat
índice de refracción
n20/D 1.471 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
densidad
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Clave InChI
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
David Olagnier et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(22), 6075-6078 (2007-10-02)
Pure natural monoterpenes were evaluated in vitro for their antiplasmodial activities against Plasmodium falciparum. Chemically modified terpenes were also tested to see whether the introduction of an alkyne, a cyclopropane, a diene, or a cyclopentenone moiety had an influence on