W295604
Isopropyl phenylacetate
≥99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CO2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número de FEMA:
2956
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2158
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.786
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
bp
157-165 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
honey; ethereal; rose; wine-like
cadena SMILES
CC(C)OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)13-11(12)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Clave InChI
SSMBXPJYHMZLOJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?