W294802
Propyl heptanoate
≥98%
Sinónimos:
n-Propyl heptylate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CO2CH2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
172.26
Número de FEMA:
2948
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
367
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.095
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.417 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
densidad
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
cadena SMILES
CCCCCCC(=O)OCCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)