W285900
Phenethyl anthranilate
≥98%, FCC
Sinónimos:
Benzyl carbinyl anthranilate
About This Item
origen biológico
synthetic
grado
Kosher
cumplimiento norm.
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Análisis
≥98%
bp
226 °C (lit.)
mp
39-44 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
chocolate; honey; iris; fruity; rose; sweet
cadena SMILES
Nc1ccccc1C(=O)OCCc2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)18-11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11,16H2
Clave InChI
PXWNBAGCFUDYBE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?