W281301
Octyl propionate
≥99%
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
Kosher
Análisis
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
densidad
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
waxy
cadena SMILES
CCCCCCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-13-11(12)4-2/h3-10H2,1-2H3
Clave InChI
CEQGYPPMTKWBIU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)