W280801
Octyl isobutyrate
≥98%, FCC
About This Item
origen biológico
synthetic
grado
Kosher
cumplimiento norm.
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
densidad
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
creamy; green; woody; earthy; soapy
cadena SMILES
CCCCCCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H24O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-12(13)11(2)3/h11H,4-10H2,1-3H3
Clave InChI
PQCYCHFQWMNQRJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
97.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?