W280712
Octyl butyrate
natural (US), ≥95%
About This Item
grado
Kosher
natural (US)
Análisis
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
densidad
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; musty; orange; citrus; fruity
cadena SMILES
CCCCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-11-14-12(13)10-4-2/h3-11H2,1-2H3
Clave InChI
PWLNAUNEAKQYLH-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?