W279801
1,1-Dimethoxyoctane
97%
About This Item
origen biológico
synthetic
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.416 (lit.)
bp
206-207 °C (lit.)
densidad
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Organoléptico
violet
cadena SMILES
CCCCCCCC(OC)OC
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)