W278300
1,3-Nonanediol acetate, mixed esters
≥80%
About This Item
origen biológico
synthetic
Análisis
≥80%
índice de refracción
n20/D 1.446 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
densidad
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
cadena SMILES
CCCCCCC(O)CCO.CCCCCCC(CCOC(C)=O)OC(C)=O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable