W270504
Methyl heptanoate
≥99%, FG
Sinónimos:
Methyl enanthate
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Análisis
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.411 (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
densidad
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; fruity; sweet
cadena SMILES
CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter