Merck
W270105
Sigma-Aldrich
4-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-butanone
≥99%
Sinónimos:
Piperonyl acetone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
192.21
Número de FEMA:
2701
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
165
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.031
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥99%
bp
176 °C/17 mmHg (lit.)
mp
49-54 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
cadena SMILES
CC(=O)CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C11H12O3/c1-8(12)2-3-9-4-5-10-11(6-9)14-7-13-10/h4-6H,2-3,7H2,1H3
Clave InChI
TZJLGGWGVLADDN-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
D J Wright et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 10(4), 265-270 (1980-04-01)
1. The metabolism of piperonylidene acetone, and the food additives piperonyl acetone, piperonyl acetate and piperonyl isobutyrate were studied in male rabbits after oral doses of 100 mg/kg. 2. Both piperonylidene acetone and piperonyl acetone were extensively excreted as 4-(3,4-methylenedioxyphenyl)-butan-2-ol