Merck
W259200
Sigma-Aldrich
Immortelle absolute
natural
Sinónimos:
Helichrysum oil
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2592
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
origen biológico
Helichrysum angustifolium
grado
Kosher
natural
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 182.20
índice de refracción
n20/D 1.479
densidad
0.894 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
spicy; woody
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)