Merck
W257109
Sigma-Aldrich
Hexyl 2-furoate
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16O3
Número de CAS:
Peso molecular:
196.24
Número de FEMA:
2571
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
361
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
13.005
origen biológico
synthetic
grado
Kosher
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.472 (lit.)
bp
105 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCOC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C11H16O3/c1-2-3-4-5-8-14-11(12)10-7-6-9-13-10/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3
Clave InChI
KMLFVAGUWNPADU-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)